Learn More
Butadiene sulfone, 98%
Codice prodotto. p-3777725 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Codice prodotto. 10616102
Marca: Thermo Scientific Acros 107611000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 77-79-2 | C4H6O2S | 118.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 77-79-2
Formula molecolare C4H6O2S
Molecular Weight (g/mol) 118.16
Numero MDL MFCD00005481
InChI Key MBDNRNMVTZADMQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-sulfolene, butadiene sulfone, sulfolene, thiophene, 2,5-dihydro-, 1,1-dioxide, beta-sulfolene, 2,5-dihydrothiophene sulfone, 2,5-dihydrothiophene dioxide, 2,5-dihydrothiophene-1,1-dioxide, sulfol-3-ene, ccris 569
PubChem CID 6498
IUPAC Name 2,5-dihydrothiophene 1,1-dioxide
SMILES C1C=CCS1(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Butadiene sulfone
Punto di fusione 63.0°C to 66.0°C
Colore Brown or Orange to Yellow
Punto d'infiammabilità 112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 100 g
Beilstein 17, V,1, 177
Fieser 02,389; 03,272; 04,468; 12,455
Indice di Merck 15,9086
Informazioni di solubilità Solubility in water: 130g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol, acetone, chloroform, benzene
Peso formulazione 118.16
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Butadiene sulfone