Learn More
Butyl Acetate, ACS Reagent, ≥99.5%, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 15685400
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2 L
2.5 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
2L
500mL
Codice prodotto. 15685400
Marca: Honeywell-Riedel-de Haen 402842500ML
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
ACS Reagent,≥99.5%
SOLVENTI ACS PER USO GENERALE
  • Soluzione conveniente per applicazioni quali HPLC su scala preparatoria, igienizzazione e sintesi organica
  • adatta per applicazioni meno impegnative come l'HPLC isocratica di routine
  • Variazioni e riduzione dei problemi riconducibili alla contaminazione da solvente
  • Tutti i solventi sono testati per soddisfare le specifiche per uso generale ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123-86-4
Formula molecolare C6H12O2
Molecular Weight (g/mol) 116.16
Numero MDL MFCD00009445
InChI Key DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-butyl acetate, acetic acid, butyl ester, 1-butyl acetate, butyl ethanoate, acetic acid butyl ester, n-butyl ethanoate, n-butylacetate, butylacetat, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle
PubChem CID 31272
ChEBI CHEBI:31328
IUPAC Name butyl acetate
SMILES CCCCOC(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Butyl acetate
Punto di fusione -78°C
Densità 0.88g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 126.2°C (1013 hPa)
Limite di esplosione 0.076
Punto d'infiammabilità 23°C (73.4°F)
Punto di combustione 790°F
Odore Like fruit
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CH3COO(CH2)3CH3
Quantità 500 mL
Numero UN UN1123
Beilstein 1741921
Densità vapore 4 (vs air)
Peso formulazione 116.16g/mol
Pressione del vapore 8mmHg (20°C), 15mmHg (25°C)
Percent Purity ≥99.5%
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Su comentario ha sido enviado