Learn More
Butyl Acetate, Reagent Grade, 99.5%, Honeywell™
Codice prodotto. 15655770 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
4L
Codice prodotto. 15655770
Marca: Honeywell Research Chemicals 5374541L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Reagent Grade, 99.5%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123-86-4
Formula molecolare C6H12O2
Molecular Weight (g/mol) 116.16
Numero MDL MFCD00009445
InChI Key DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-butyl acetate, acetic acid, butyl ester, 1-butyl acetate, butyl ethanoate, acetic acid butyl ester, n-butyl ethanoate, n-butylacetate, butylacetat, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle
PubChem CID 31272
ChEBI CHEBI:31328
IUPAC Name butyl acetate
SMILES CCCCOC(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Butyl acetate
Punto di fusione -78°C
Colore Colorless
Densità 0.88g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 126.2°C
Limite di esplosione 0.076
Punto d'infiammabilità 23°C (73.4°F)
Punto di combustione 790°F
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CH3COO(CH2)3CH3
Indice di rifrazione n20/D 1.394
Quantità 1 L
Numero UN UN1123
Beilstein 1741921
Densità vapore 4 (vs air)
Peso formulazione 116.16g/mol
Pressione del vapore 15mmHg (25°C), 8mmHg (20°C)
Percent Purity 99.50%