Learn More
Butyl benzoate, 98+%
Codice prodotto. 10247700 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5g
Codice prodotto. 10247700
Marca: Thermo Scientific Acros 296402500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 136-60-7 | C11H14O2 | 178.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 136-60-7
Formula molecolare C11H14O2
Molecular Weight (g/mol) 178.23
Numero MDL MFCD00009439
InChI Key XSIFPSYPOVKYCO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-butyl benzoate, benzoic acid, butyl ester, anthrapole az, benzoic acid butyl ester, dai cari xbn, benzoic acid n-butyl ester, butylester kyseliny benzoove, butylbenzoate, unii-1tgz0d0o8i, butylester kyseliny benzoove czech
PubChem CID 8698
IUPAC Name butyl benzoate
SMILES CCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Butyl benzoate
Nota nome 98+%
Punto di fusione -22°C
Colore Yellow
Densità 1.0000g/mL
Punti di ebollizione 250°C
Punto d'infiammabilità 107°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5COO(CH2)3CH3
Indice di rifrazione 1.4960 to 1.498
Quantità 250 g
Indice di Merck 15, 1554
Gravità specifica 1
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 178.23
Percent Purity 98+%
Forma fisica Oily Liquid