Learn More
Butyl Digol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10040070 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
Dimensione della confezione:
2.50L
500mL
Codice prodotto. 10040070
Marca: Fisher Chemical B/5300/08
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 112-34-5
Formula molecolare C8H18O3
Numero MDL 2881
Specifica
Punto di fusione -68°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 231°C
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 500 mL
Peso formulazione 162.23g/mol
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol