Learn More
Wheaton™ Rubber Freeze Dry Stoppers
Codice prodotto. p-8002036 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
14 mm
20 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 13550970
Marca: Wheaton™ 600005
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Provides for safe and secure closure of bottles and vials. Wheaton™ Rubber Freeze Dry Stoppers are manufactured from butyl rubber.
  • Available in two sizes
  • Freeze dry stoppers are push-in (not screw thread)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) 14 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Diagnostic vials
Colore Gray
Materiale Butyl Rubber
Product Type Plug Stopper