Learn More
Butyraldehyde, ≥99.0%, Honeywell™
Codice prodotto. p-7120269 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
1L
Codice prodotto. 15605810
Marca: Honeywell Research Chemicals 538191100ML
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
≥99.0%, dry
  • Forniamo reagenti e sostanze chimiche di laboratorio di alta qualità per laboratori analitici e chimici:
    solventi – ACS per uso specifico (HPLC), ACS per uso generico, solventi per istologia e di grado reagente per sintesi chimica e altre applicazioni industriali.
    Sostanze inorganiche – Sintesi chimica e chimica inorganica, inclusi acidi e basi essenziali, sali, metalli ed elementi e reagenti per reazioni chimiche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123-72-8
Formula molecolare C4H8O
Molecular Weight (g/mol) 72.11
Numero MDL MFCD00007023
InChI Key ZTQSAGDEMFDKMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo butyraldehyde, n-butyraldehyde, butyral, 1-butanal, butyric aldehyde, butanaldehyde, butaldehyde, butalyde, butal, n-butanal
PubChem CID 261
ChEBI CHEBI:15743
IUPAC Name butanal
SMILES CCCC=O
Specifica
Materiale o nome chimico Butyraldehyde
Punto di fusione -81°C
Colore Colorless
Densità 0.8g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 46°C to 50°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CH2CH2CHO
Quantità 100 mL
Numero UN UN1129
Beilstein 506061
Peso formulazione 72.11g/mol
Percent Purity ≥99.0%