Learn More
Butyric acid sodium salt, 98%
Codice prodotto. 10063330 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10063330 5 g Glass bottle 5g
10277110 25 g Glass bottle 25g
10474715 100 g Glass bottle 100g
13458488 500 g Glass bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10063330 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 263190050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.65€
    26.80€ / 5g
    Risparmia 0.85€
    3% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-10-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 156-54-7 | C4H7NaO2 | 110.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 156-54-7
Formula molecolare C4H7NaO2
Molecular Weight (g/mol) 110.09
Numero MDL MFCD00002816
InChI Key MFBOGIVSZKQAPD-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium butyrate, sodium butanoate, butyric acid sodium salt, butanoic acid, sodium salt, butyrate sodium, butyric acid, sodium salt, sodium n-butyrate, sodium propanecarboxylate, butyric acid, na, butanoic acid, sodium salt 1:1
PubChem CID 5222465
ChEBI CHEBI:64103
SMILES [Na+].CCCC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Butyric acid sodium salt
Punto di fusione 250.0°C to 253.0°C
Colore White
Quantità 5 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Amorphous Powder
Intervallo percentuale saggio 98%
Formula lineare CH3CH2CH2COONa
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in ether
IUPAC Name sodium;butanoate
Peso formulazione 110.09
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Butyric acid sodium salt
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.