Learn More
Butyryl chloride, 99%
Codice prodotto. 10153720 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 mL
250 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
250mL
50mL
Codice prodotto. 10153720
Marca: Thermo Scientific Acros undefined
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 141-75-3 | C4H7ClO | 106.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 141-75-3
Formula molecolare C4H7ClO
Molecular Weight (g/mol) 106.55
Numero MDL MFCD00000752
InChI Key DVECBJCOGJRVPX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo butyryl chloride, n-butyryl chloride, butyric acid chloride, butyroyl chloride, butyric chloride, butyrylchloride, unii-2xvm8e16ir, ccris 5989, n-butyric acid chloride, n-butanoyl chloride
PubChem CID 8855
IUPAC Name butanoyl chloride
SMILES CCCC(Cl)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Butyryl chloride
Punto di fusione -89.0°C
Colore Yellow
Densità 1.0180g/mL
Punti di ebollizione 102.0°C
Punto d'infiammabilità 18°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CH2CH2COCl
Indice di rifrazione 1.4112 to 1.4132
Quantità 250 mL
Beilstein 02, 274
Indice di Merck 15, 1602
Gravità specifica 1.018
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes. Other solubilities: miscible with ether,decomposes in alcohol
Peso formulazione 106.55
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.