Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ Sistemi di aspirazione del fluido BVC VACUUBRAND™ per coltura cellulare
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 12603325 Sfoglia Tutto Vacuubrand Prodotti
Click to view available options
Tipo di spina:
CEE
Overall Height (Metric):
43 cm
49 cm
50 cm
50 cm
Lunghezza complessiva (sistema metrico):
23 cm
25 cm
40.8 cm
40.8 cm
Modello:
BVC Basic G
BVC Control
BVC Control G
BVC Professional G
BVC professionale
Base BVC
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12603325
Marca: BrandTech™ VACUUBRAND™ 20727500
BVC Fluid Aspiration Systems for Cell Culture are designed for optimal vacuum control, efficient supernatant aspiration, and safe disposal of biological fluids.
I modelli Basic, Control e Professional risolvono le esigenze di aspirazione dei fluidi.
  • I recipienti da 2 o 4 l consentono la raccolta e lo smaltimento in sicurezza dei rifiuti biologici.
  • Biofiltro autoclavabile e idrofobico da 0.2 μm per la protezione della pompa o altri generatori di vuoto da aerosol a rischio biologico.
  • VacuuHandControl (VHC) mantiene tutti i fluidi all'interno del tubo di aspirazione per un isolamento assoluto e la massima igiene.
  • I modelli G sono dotati di un recipiente di raccolta in vetro da 2 l con rivestimento per la protezione da graffi e schegge e la massima resistenza alla candeggina.
  • Le versioni standard comprendono un flacone in polipropilene per impieghi pesanti da 4 l per una maggiore capacità.
  • I modelli Control e Professional dispongono di potenti pompe a vuoto VACUUBRAND™ progettate per applicazioni chimiche di durata straordinaria e potenza sufficiente per due utenti.
  • Il design razionale raccoglie flacone, controlli e pompa (modelli Control e Professional), in una struttura di piccole dimensioni ideale per i laboratori.
  • I connettori rapidi sono in dotazione con il modello (escluso G) Professional standard, ma possono essere aggiunti agli altri cinque modelli.
BVC Basic
  • La versione non alimentata è progettata per l'utilizzo in rete sotto vuoto VACUU LAN, con il sistema sotto vuoto centrale o con pompa condivisa.
  • Garantisce un elevato livello di vuoto nel flacone di aspirazione e disattiva la connessione alla linea quando viene raggiunto il livello di sottovuoto adeguato.
  • In dotazione: supporto metallico rivestito a polvere stabile e facile da pulire, filtro aerosol da 0.2 μm e VacuuHandControl.
  • Disponibile nelle versioni in polipropilene per applicazioni gravose o in vetro resistente alla candeggina.
BVC Control
  • BVC Control offre una potente e silenziosa pompa a vuoto VACUUBRAND progettata per applicazioni chimiche che elimina l'esigenza di ottenere il vuoto a livello centrale.
  • I materiali a rischio biologico possono essere confinati in un'area locale.
  • Quando si utilizza VacuuHandControl, la pompa si accende e si spegne automaticamente a richiesta in modo da ridurre ulteriormente il rumore.
  • Il pannello tattile facile da pulire indica e consente di regolare la soglia di commutazione del livello di vuoto.
  • Disponibile con flacone in polipropilene da 4 l o di vetro da 2 l resistente alla candeggina.
BVC Professional
  • Include un sensore esterno di livello del liquido che non entra in contatto con il contenuto del flacone.
  • Uno specifico programma di disinfezione consente di aspirare il disinfettante dopo aver spento il sistema per decontaminare VacuuHandControl.
  • Il flacone in polipropilene da 4 l viene fornito come standard con i connettori rapidi.
  • Il flacone in vetro da 2 l “a prova di candeggina” include raccordi portagomma; connettori rapidi disponibili a richiesta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Vuoto max 150 mbar (112 Torr)
Include Flacone in vetro da 2 l, sensore esterno del livello del liquido, spina CEE, biofiltro da 0.2 μm
Requisiti elettrici 230 V 50/60 Hz
Modello BVC Professional G
Livello di rumorosità 45 dBA
Tipo di spina CEE
Temperatura (sistema metrico) di conservazione Da 14 a 140 °F
Peso (sistema imperiale) 16.97 libbre
Peso (sistema metrico) 7.7 kg
Temperatura (sistema imperiale) max 104°F
Temperatura (sistema metrico) max 40 °C
Temperatura min. (sistema metrico) 10°C
Portata 0.4/0.5 cfm
Frequenza 50/60 Hz
Overall Height (English) 16.92 in.
Overall Height (Metric) 43 cm
Overall Length (English) 16.06 in.
Lunghezza complessiva (sistema metrico) 40.8 cm
Overall Width (English) 7.63 in.
Tipo di pompa Chemistry Diaphragm Pump
Valori nominali armadio IP40
Maximum Pressure 1.1 bar
Tensione 230 V