Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ Sistemi di aspirazione del fluido BVC VACUUBRAND™ per coltura cellulare
Sfoglia Tutto Vacuubrand Prodotti
Click to view available options
Overall Height (Metric):
43 cm
49 cm
50 cm
50 cm
Lunghezza complessiva (sistema metrico):
23 cm
25 cm
40.8 cm
40.8 cm
Modello:
BVC Basic G
BVC Control
BVC Control G
BVC Professional G
BVC professionale
Base BVC
Dimensione della confezione:
Pezzo
Tipo di spina:
CEE
Descrizione
I modelli Basic, Control e Professional risolvono le esigenze di aspirazione dei fluidi.
- I recipienti da 2 o 4 l consentono la raccolta e lo smaltimento in sicurezza dei rifiuti biologici.
- Biofiltro autoclavabile e idrofobico da 0.2 μm per la protezione della pompa o altri generatori di vuoto da aerosol a rischio biologico.
- VacuuHandControl (VHC) mantiene tutti i fluidi all'interno del tubo di aspirazione per un isolamento assoluto e la massima igiene.
- I modelli G sono dotati di un recipiente di raccolta in vetro da 2 l con rivestimento per la protezione da graffi e schegge e la massima resistenza alla candeggina.
- Le versioni standard comprendono un flacone in polipropilene per impieghi pesanti da 4 l per una maggiore capacità.
- I modelli Control e Professional dispongono di potenti pompe a vuoto VACUUBRAND™ progettate per applicazioni chimiche di durata straordinaria e potenza sufficiente per due utenti.
- Il design razionale raccoglie flacone, controlli e pompa (modelli Control e Professional), in una struttura di piccole dimensioni ideale per i laboratori.
- I connettori rapidi sono in dotazione con il modello (escluso G) Professional standard, ma possono essere aggiunti agli altri cinque modelli.
BVC Basic
- La versione non alimentata è progettata per l'utilizzo in rete sotto vuoto VACUU LAN, con il sistema sotto vuoto centrale o con pompa condivisa.
- Garantisce un elevato livello di vuoto nel flacone di aspirazione e disattiva la connessione alla linea quando viene raggiunto il livello di sottovuoto adeguato.
- In dotazione: supporto metallico rivestito a polvere stabile e facile da pulire, filtro aerosol da 0.2 μm e VacuuHandControl.
- Disponibile nelle versioni in polipropilene per applicazioni gravose o in vetro resistente alla candeggina.
- BVC Control offre una potente e silenziosa pompa a vuoto VACUUBRAND progettata per applicazioni chimiche che elimina l'esigenza di ottenere il vuoto a livello centrale.
- I materiali a rischio biologico possono essere confinati in un'area locale.
- Quando si utilizza VacuuHandControl, la pompa si accende e si spegne automaticamente a richiesta in modo da ridurre ulteriormente il rumore.
- Il pannello tattile facile da pulire indica e consente di regolare la soglia di commutazione del livello di vuoto.
- Disponibile con flacone in polipropilene da 4 l o di vetro da 2 l resistente alla candeggina.
- Include un sensore esterno di livello del liquido che non entra in contatto con il contenuto del flacone.
- Uno specifico programma di disinfezione consente di aspirare il disinfettante dopo aver spento il sistema per decontaminare VacuuHandControl.
- Il flacone in polipropilene da 4 l viene fornito come standard con i connettori rapidi.
- Il flacone in vetro da 2 l “a prova di candeggina” include raccordi portagomma; connettori rapidi disponibili a richiesta.
Specifica
Specifica
| Vuoto max | 150 mbar (112 Torr) |
| Controllo | Mechanical |
| Peso di spedizione (sistema imperiale) | 7.1 lb. |
| Peso di spedizione (sistema metrico) | 3.2 kg |
| Include | Flacone in vetro da 2 l, supporto metallico rivestito a polvere, biofiltro da 0.2 μm |
| Modello | BVC Basic G |
| Temperatura (sistema metrico) di conservazione | Da 14 a 140 °F |
| Peso (sistema imperiale) | 6.17 libbre |
| Peso (sistema metrico) | 2.8 kg |
| Temperatura (sistema imperiale) max | 104°F |
| Vedi altri risultati |