Learn More
Masterflex™ Tubo C-Flex
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
0.51 mm
1.6 mm
3 mm
3 mm
4.8 mm
4.8 mm
6.4 mm
7.9 mm
9.6 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
2.1 mm
2.4 mm
3.2 mm
6.4 mm
6.4 mm
9.6 mm
11.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
15.9 mm
Pressione massima:
1 bar
10 psi
12 psi
14 psi
16 psi
17 psi
2 bar
21 psi
22 psi
31 psi
9 psi
Dimensione della confezione:
7.50m
Pezzo
Descrizione
Meets the demands of various industries
- Ideal for general-purpose, single-use, and extended fluid path applications
- Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
- Regulatory approvals to match your unique application
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | USP Class VI requirements, FDA, GMP |
| Autoclavabile | Sterilizzabile in autoclave |
| Diametro (sistema metrico) interno | 1.6 mm |
| Materiale | Silicone |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 3.2 mm |
| Overall Length (Metric) | 7.5 m |
| Spessore (sistema metrico) | 0.8 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | General-purpose lab uses requiring high performance and long life, Biological, Pharmaceutical, Biotechnology |
| Min. Operating Temperature (Metric) | ° |
| Quantità confezione | 1 Each |
| Vedi altri risultati |