Learn More
Masterflex™ Tubo C-Flex
Codice prodotto. 11767529
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
0.51 mm
1.6 mm
3 mm
3 mm
4.8 mm
4.8 mm
6.4 mm
7.9 mm
9.6 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
2.1 mm
2.4 mm
3.2 mm
6.4 mm
6.4 mm
9.6 mm
11.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
15.9 mm
Pressione massima:
1 bar
10 psi
12 psi
14 psi
16 psi
17 psi
2 bar
21 psi
22 psi
31 psi
9 psi
Dimensione della confezione:
7.50m
Pezzo
Codice prodotto. 11767529
Marca: Masterflex™ 0642476
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Meets the demands of various industries
  • Ideal for general-purpose, single-use, and extended fluid path applications
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
  • Regulatory approvals to match your unique application
Specifica
Certificazione/Conformità La resina è conforme ai requisiti USP di Classe VI. I tubi sono prodotti in conformità alle procedure GMP
Autoclavabile
Diametro (sistema metrico) interno 7.9 mm
Materiale C-Flex
Diametro (sistema metrico) esterno 12.7 mm
Overall Length (Metric) 7.62 m
Da utilizzare con (applicazione) Usi generici in laboratorio che richiedono ottime prestazioni e lunga durata
Min. Operating Temperature (Metric) °
Quantità confezione 1 Pack
Sterilità Sterili
Colore Bianco
Pressione massima 16 psi
Max. Operating Temperature (Metric) Da – 45 a 135 °C