Learn More
Masterflex™ Tubo C-Flex
Codice prodotto. 11787509
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
0.51 mm
1.6 mm
3 mm
3 mm
4.8 mm
4.8 mm
6.4 mm
7.9 mm
9.6 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
2.1 mm
2.4 mm
3.2 mm
6.4 mm
6.4 mm
9.6 mm
11.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
15.9 mm
Pressione massima:
1 bar
10 psi
12 psi
14 psi
16 psi
17 psi
2 bar
21 psi
22 psi
31 psi
9 psi
Dimensione della confezione:
7.50m
Pezzo
Codice prodotto. 11787509
Marca: Masterflex™ 0642459
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Meets the demands of various industries
  • Ideal for general-purpose, single-use, and extended fluid path applications
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
  • Regulatory approvals to match your unique application
Specifica
Certificazione/Conformità Requisiti USP Classe VI, FDA, GMP
Autoclavabile
Diametro (sistema metrico) interno 0.51 mm
Materiale Silicone
Diametro (sistema metrico) esterno 2.1 mm
Overall Length (Metric) 7.5 m
Spessore (sistema metrico) 0.8 mm
Da utilizzare con (applicazione) General-purpose lab uses requiring high performance and long life, Biological, Pharmaceutical, Biotechnology
Min. Operating Temperature (Metric) °
Quantità confezione 1 Each
Sterilità Sterili
Colore Bianco
Flexibility Flessibile
Pressione massima 2 bar
Max. Operating Temperature (Metric) Da –45 a 135 °C