Learn More
Masterflex™ Tygon™ ND-100-65 Translucent Tubing
Codice prodotto. 15378933
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
1.6 mm
6.35 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
3.2 mm
7.9 mm
Dimensione della confezione:
15m
Codice prodotto. 15378933
Marca: Masterflex™ ADF00016C
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifically formulated for use with dialysis, chemotherapy drug delivery and minimally invasive surgeries. Tygon™ ND-100-65 Translucent Tubing meets DEHP performance criteria for clarity, flexibility, chemical resistance, bondability and shelf life.
  • For use specifically for medical applications
  • REACH Compliant for DEHP
  • Individual product dimension are maintained and monitored through in-line micrometers and off-line verification with computerized imaging equipment
Typical applications include:
  • Dialysis equipment
  • Peristaltic pumps
  • Medical laboratories
  • Minimally invasive devices
  • Inhalation equipment
  • Blood and IV solutions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 10993, USP Class VI
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema imperiale) interno 0.25 in.
Diametro (sistema metrico) interno 6.35 mm
Materiale Tygon ND-65
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.31 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 7.9 mm
Overall Length (English) 49 ft.
Overall Length (Metric) 15 m
Spessore (sistema imperiale) 0.03 in.
Spessore (sistema metrico) 0.79 mm
Da utilizzare con (applicazione) Blood transfer applications, dialysis equipment, wound drainage, etc.
Min. Operating Temperature (Metric) -48°C
Quantità confezione 1 Ea.
Colore Clear
Durezza 65 (Shore A)
Pressione massima 18 psi
Livello di vuoto 127 mm Hg
Max. Operating Temperature (Metric) 74°C
Product Type Tubing