Learn More
Eurofins DiscoverX c-Kit Protein, Active
Descrizione
Binding of stem cell factor (SCF) to C-Kit receptor tyrosine kinase induces homodimerization and intermolecular tyrosine phosphorylation of the receptor, creating docking sites for a number of SH2-containing signal transduction molecules. These include phosphatidylinositol 3'-kinase (PI 3K) and phospholipase C-1, Stat1, the Src family kinases Src, Lyn, and Fyn, and the GTPase activating protein GAP. Mutation in Kit which result in ligand-independent activation of the kinase were found to be associated with human gastrointestinal stromal tumors and mastocytosis.
GenBank X06182
Specifica
Specifica
| Formulazione | mg/mL of enzyme in 50 mM Tris/HCl pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270 mM sucrose, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol. Frozen solution. |
| Peso molecolare | 76.7 kDa |
| Quantità | 250 μg |
| Specie | Human |
| Recombinant | Recombinant |
| Tag proteine | N-terminal GST |
| Sistema di espressione | Recombinant enzyme expressed in Sf21 insect cells |
| Protein Form | Truncated |
| Purity or Quality Grade | ≥67% |
| Proteine | Kit, active |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.