Learn More
IKA™ C-MAG HS 7 Control Magnetic Stirrer with Heating
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15605977 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Tipo di spina:
EU-Style
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15605977
Marca: IKA™ 0020002694
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Magnetic stirrer with heating and a square ceramic top plate.
  • Stirs volumes of up to 20 L (H2O)
  • Runs at speeds ranging from 50 to 1500 rpm
  • Improves over time with regular firmware updates
  • Control of kinetics and sensitive reactions are supported by the integrated timer and counter function
  • The IKA SmartTemp™ function protects user intelligently
  • Automatic switch-off of the heating function if the connected external temperature sensor is not immersed in the medium
  • Function selectable, timeout time adjustable (Error 5)
  • PT1000 temperature sensor included
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale piastra superiore Ceramica
Tensione 220/230 V
Tipo di unità di controllo Turning Knob
Temperatura (sistema metrico) 0°C to 500°C
Frequenza 50/60 Hz
Wattage Input: 1020 W; Heat Output: 1000 W
Carico campione max 20 L
Tipo di spina EU-Style
N. di posizioni 1
Dimensioni (L x P x A) 354 x 220 x 88 mm
Display LCD
Diametro piastra superiore (sistema metrico) 180 mm
Speed 50 to 1500 rpm