Learn More
Wheaton™ C Model Roller Culture Apparatus
Codice prodotto. 13473866 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
N. di posizioni:
85
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13473866
Marca: Wheaton™ WRTPF8110C
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Used for adherent cell cultivation. Wheaton Science Products™ C Model Roller Culture Apparatus is for laboratory, pilot plant and production laboratory cell culture installations.
  • UL, CSA and CE standards certified
  • Used for adherent cell cultures
  • For laboratory, pilot plant and production laboratory cell culture installations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Intervallo di velocità 0.25 to 8.1 rpm
Requisiti elettrici 100/240 V, 50/60 Hz, 35 W
Tensione 100/240 V
Temperature Range (Metric) 10°C to 40°C
Wattage 35 W
Certificazione/Conformità CE, CSA, UL
Frequenza 50/60 Hz
Modello C Model
Da utilizzare con (applicazione) For Adherent Cell Culture
Intervallo di umidità 80% up to 31°C
N. di posizioni 85
Quantità confezione 1 Ea.
Spaziatura 15.2 in.