missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ C-Reactive Protein/CRP Antibody Pair [HRP]

Codice prodotto. 18273106 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
15 Plates
5 Plates
Dimensione della confezione:
pezzi 15
pezzi 5
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18273106

Marca: Novus Biologicals™ NBP27958115PLATES

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Polyclonal/Monoclonal Antibody Pair

This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Mouse C-Reactive Protein/CRP.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Intervallo saggio 34.38 pg/mL
Assay Sensitivity 34.38-2200 pg/mL
Saggio Sandwich ELISA
Coniugato HRP
Immunoassay Kit Format Sandwich ELISA Kit
Product Type Antibody Pairs
Specificità This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Mouse C-Reactive Protein/CRP.
Target Species Mouse
Da utilizzare con (applicazione) Sandwich ELISA
Alias gene C-reactive protein, C-reactive protein, pentraxin-related, MGC88244, pentraxin 1, PTX1MGC149895
ID gene (immissione) 1401
Simbolo del gene CRP
Specie ospite Rabbit
Contenuto kit
  • Detection Antibody: 0.2 mg/mL of rabbit anti-C-Reactive Protein/CRP polyclonal antibody conjugated to horseradish-peroxidase (HRP) (in PBS, 50 % HRP-Protector, pH 7.4, store at 4C).
  • Capture Antibody: 1 mg/mL of rabbit anti-Mouse C-Reactive Protein/CRP monoclonal antibody (in PBS, pH 7.4).
  • Standard: Each vial contains 110 ng of recombinant Mouse C-Reactive Protein/CRP.
  • Quantità 15 Plates
    Status giuridico RUO
    Disciplina di ricerca Cancer, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity
    Requisiti di stoccaggio Storage is content dependent.
    Bersaglio C-Reactive Protein/CRP
    Tecnica 1. Capture Antibody: Dilute to a working concentration of 2 μg/mL in PBS before coating. 2. Detection Antibody: Dilute to working concentration of 0.25 μg/mL in detection antibody dilution buffer before use. 3. Standard: Reconstitute with 1 ml detection antibody dilution buffer. After reconstitution, store at -20 to -80°C in a manual defrost freezer. A seven-point standard curve using 2-fold serial dilutions in sample dilution buffer, and a high standard of 2200 pg/mL is recommended.
    Vedi altri risultati Mostra meno risultati
    Correzione del contenuto del prodotto

    Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

    Titolo del prodotto

    Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

    Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato