Learn More
C-15 through 2-35 Odd Alkanes, SPEX CertiPrep™
Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1 unità
Descrizione
Includes
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
| Analyte | CAS No. | Concentration |
|---|---|---|
| n-Heneicosane | 629-94-7 | 1000μg/mL |
| n-Hentriacontane | 630-04-6 | 1000μg/mL |
| n-Heptacosane | 593-49-7 | 1000μg/mL |
| n-Heptadecane | 629-78-7 | 1000μg/mL |
| n-Nonacosane | 630-03-5 | 1000μg/mL |
| n-Nonadecane | 629-92-5 | 1000μg/mL |
| n-Pentacosane | 629-99-2 | 1000μg/mL |
| n-Pentadecane | 629-62-9 | 1000μg/mL |
| n-Pentatriacontane | 630-07-9 | 1000μg/mL |
| n-Tricosane | 638-67-5 | 1000μg/mL |
| n-Tritriacontane | 630-05-7 | 1000μg/mL |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | C-15 through 2-35 Odd Alkanes |
| Imballaggio | 2mL amber prescored glass ampule |
| Concentration or Composition Notes | Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity. |
| Nomi componenti o analita | Pentadecane; Heptadecane; Nonadecane; Heneicosane; Tricosane; Pentacosane; Heptacosane; Nonacosane; Hentriacontane; Tritricontane; Pentatriacontane |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| Elemento | Pentadecane, Heptadecane, Nonadecane, Heneicosane, Tricosane, Pentacosane, Heptacosane, Nonacosane, Hentriacontane, Tritricontane, Pentatriacontane |
| Solvent or Matrix | MeCl |
| Quantità | 1 mL |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- C15 THROUGH C35 ALK MIX
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- cancerogenicità Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: dichloromethane
Product intended for laboratory use only