Learn More
Abnova™ C16orf9 Recombinant Protein
Codice prodotto. 16115573
Click to view available options
Quantità:
10 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
10µg
25µg
Codice prodotto. 16115573
Marca: Abnova™ H00083986P01.10ug
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Specifica
Numero di accesso AAH13047
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulazione 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID gene (immissione) 83986
Peso molecolare 86.46
Nome C16orf9 (Human) Recombinant Protein (P01)
Intervallo di pH 8
Metodo di preparazione In vitro wheat germ expression system
Metodo di purificazione Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Analisi di controllo qualità 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Quantità 10 μg
Sorgente Wheat Germ (in vitro)
Immunogeno MLDHKDLEAEIHPLKNEERKSQENLGNPSKNEDNVKSAPPQSRLSRCRAAAFFLSLFLCLFVVFVVSFVIPCPDRPASQRMWRIDYSAAVIYDFLAVDDINGDRIQDVLFLYKNTNSSNNFSRSCVDEGFSSPCTFAAAVSGANGSTLWERPVAQDVALVECAVPQPRGSEAPSACILVGRPSSFIAVNLFTGETLWNHSSSFSGNASILSPLLQVPDVDGDGAPDLLVLTQEREEVSGHLYSGSTGHQIGLRGSLGVDGESGFLLHVTRTGAHYILFPCASSLCGCSVKGLYEKVTGSGGPFKSDPHWESMLNATTRRMLSHSSGAVRYLMHVPGNAGADVLLVGSEAFVLLDGQELTPRWTPKAAHVLRKPIFGRYKPDTLAVAVENGTGTDRQILFLDLGTGAVLCSLALPSLPGGPLSASLPTADHRSAFFFWGLHELGSTSETETGEARHSLYMFHPTLPRVLLELANVSTHIVAFDAVLFEPSRHAAYILLTGPADSEAPGLVSVIKHKVRDLVPSSRVVRLGEGGPDSDQAIRDRFSRLRYQSEA
Requisiti di stoccaggio Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias gene C16orf9/DKFZp761D0211/FLJ32603/gs19
Nome comune ITFG3
Simbolo del gene ITFG3
Cross-reattività Human
Specie Wheat Germ (in vitro)
Recombinant Recombinant
Tag proteine GST
Forma Solution