Learn More
Eppendorf™ C170i, Std, Right, O2, 230 V EU
Codice prodotto. 16358305
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
170 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 16358305
Marca: Eppendorf™ 6731001011
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
The CellXpert C170i CO2 incubator provides reliable growth conditions (fast recovery, uniform temperature, non fan) for more reproducible results and the fanless design makes cleaning easy. It also provides up to 25 % more usable space and many smart features with the VisioNize™ touch interface.
CellXpert™ C170i, non-segmented inner door, handle right side, 1 – 20 % oxygen control, 220 – 240 V/50 – 60 Hz- 1 – 20 % oxygen control- handle right side- non-segmented inner door- 180° HTD (standard with C170i)- 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 6.0 ft3
Descrizione Deep-drawn (seamless) stainless steel
Capacità (sistema metrico) 170 L
Tecnologia sensore CO2 Sensore IR
Controllo dell'ossigeno 1 – 20 %
Temperature Range (Metric) Da +4 °C al di sopra della temperatura ambiente fino a 50 °C
Display Interfaccia touch VisioNize™
Tecnologia sensore O2 ZrO2 (zirconium dioxide)
Porte 2
Dimensioni interne (L x P x A) 44,5 × 53,9 × 69,2 cm / 17,5 × 21,2 × 27,2 in
Dimensioni (L x P x A) 71,5 × 71,8 × 90,0 cm / 28,3 × 28,1 × 35,4 in
Larghezza (sistema imperiale) interno 21.2 in
Larghezza (sistema metrico) interno 53.9 cm
Altezza (sistema imperiale) interno 27.2 in
Depth (Metric) Interior 44.5 cm
Requisiti elettrici 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
Tensione 220 – 240 V