missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
C1orf226 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 26061-1-AP-150UL
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
| C1orf226 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| C1orf226 | |
| C1orf226 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 400793 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunoprecipitation | |
| 0.29 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| A1L170 | |
| C1orf226 | |
| C1orf226 Fusion Protein Ag21811 | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto