Learn More
C25-140, MedChemExpress
Codice prodotto. 16477717
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16477717
Marca: Medchem Express HY120934
MedChemExpress C25-140, a first-in-class, orally active, and fairly selective TRAF6-Ubc13 inhibitor, directly binds to TRAF6, and blocks the interaction of TRAF6 with Ubc13. C25-140 lowers TRAF6 activity, reduces NF-κB activation, and combats autoimmunity.
C25-140, a first-in-class, orally active, and fairly selective TRAF6-Ubc13 inhibitor, directly binds to TRAF6, and blocks the interaction of TRAF6 with Ubc13. C25-140 lowers TRAF6 activity, reduces NF-κB activation, and combats autoimmunity.
Specifica
Materiale o nome chimico C25-140
CAS 1358099-18-9
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C26H31N7O
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 41.67 mg/mL (91.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1CCC(CC2=CC=CC=C2)CC1)CCC3=C(C)N(C4=NN5C(C=C4)=NN=C5C)N=C3C
Molecular Weight (g/mol) 457.57
Peso formulazione 457.57
Percent Purity 98.12%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis