Learn More
C2orf51 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene C2orf51
Concentrazione 0.24 mg/mL
Applicazioni Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16824045
Vedere i documenti
Proteintech
25464-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16814045
Vedere i documenti
Proteintech
25464-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
C2orf51, also named as TEX37 and TSC21, is a protein with calculated MW 21 kDa. We always detect 35 kDa in our WB detection.
Specifica
Specifica
C2orf51
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
Q96LM6, Q9DAG4
200523, 74221
C2orf51 Fusion Protein Ag21923
Primary
-20°C
TEX37
0.24 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
C2orf51, Protein TSC21, TEX37, TSC21
Tex37
IgG
Antigen Affinity Chromatography