Learn More
C3orf43 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | C3orf43 |
|---|---|
| Concentrazione | 0.37 mg/mL |
| Applicazioni | Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16863945
|
Proteintech
25362-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16853945
|
Proteintech
25362-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
SMCO1 is a protein coding gene.Specifica
| C3orf43 | |
| Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse | |
| Q147U7, Q8CEZ1 | |
| 255798, 69576 | |
| C3orf43 Fusion Protein Ag21670 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| SMCO1 |
| 0.37 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| C3orf43 | |
| Smco1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |