missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ C4orf19 Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Invitrogen™ PA584129
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Immunogen sequence: TQDDRGSWAS TANTVPPTQP FLEGGGTRKQ DCVLLASEGT QVMRNGDSRA PSEAESFALE VQDHVFQIPA PDYLQHWGPA GDNVDHNEKD CVFKNH Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Rat - 51%, Mouse - 51%.
C4orf19 is a protein coding gene. Gene ontology (GO) annotation include cell junction; nucleoplasm.
Specifica
| C4orf19 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| C4orf19 | |
| C4orf19; CD019; chromosome 4 open reading frame 19; uncharacterized protein C4orf19 | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity chromatography | |
| RUO | |
| 55286 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Liquid |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| 0.1 mg/mL | |
| PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 | |
| Q8IY42 | |
| C4orf19 | |
| Recombinant protein corresponding to Human C4orf19. Recombinant protein control fragment (Product #RP-106425). | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto