Learn More
C6orf150 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | C6orf150 |
|---|---|
| Concentrazione | 0.23 mg/mL |
| Applicazioni | Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16884885
|
Proteintech
26416-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16874885
|
Proteintech
26416-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The exact function of C6orf150 remains unknown.Specifica
| C6orf150 | |
| Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| Q8N884 | |
| 115004 | |
| C6orf150 Fusion Protein Ag23455 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| CGAS |
| 0.23 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| C6orf150, cGAS, Cyclic GMP-AMP synthase, h-cGAS, MB21D1 | |
| CGAS | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |