Learn More
Abnova™ C9orf100 Recombinant Protein
Codice prodotto. p-3717810
Click to view available options
Quantità:
10 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
10µg
25µg
Codice prodotto. 16126163
Marca: Abnova™ H00084904P01.10ug
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Specifica
Numero di accesso AAH33666
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulazione 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID gene (immissione) 84904
Peso molecolare 62.59
Nome C9orf100 (Human) Recombinant Protein (P01)
Intervallo di pH 8
Metodo di preparazione In vitro wheat germ expression system
Metodo di purificazione Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Analisi di controllo qualità 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Quantità 10 μg
Sorgente Wheat Germ (in vitro)
Immunogeno MELSCPGSRCPVQEQRARWERKRACTARELLETERRYQEQLGLVATYFLGILKAKGTLRPPERQALFGSWELIYGASQELLPYLEGGCWGQGLEGFCRHLELYNQFAANSERSQTTLQEQLKKNKGFRRFVRLQEGRPEFGGLQLQDLLPLPLQRLQQYENLVVALAENTGPNSPDHQQLTRAARLISETAQRVHTIGQKQKNDQHLRRVQALLSGRQAKGLTSGRWFLRQGWLLVVPPHGEPRPRMFFLFTDVLLMAKPRPPLHLLRSGTFACKALYPMAQCHLSRVFGHSGGPCGGLLSLSFPHEKLLLMSTDQEELSRWYHSLTWAISSQKN
Requisiti di stoccaggio Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias gene FLJ14642/MGC44886/RP11-331F9.7
Nome comune C9orf100
Simbolo del gene C9orf100
Cross-reattività Human
Specie Wheat Germ (in vitro)
Recombinant Recombinant
Tag proteine GST
Forma Solution