missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ C9orf100 Recombinant Protein

Marca:  Abnova™ H00084904-P01.10ug

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00010kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16126163

  • 349.00€ / 10µg
Spedizione stimata: 07-11-2023
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Descrizione

Descrizione

ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array

Specifica

Specifica

AAH33666
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
62.59
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
MELSCPGSRCPVQEQRARWERKRACTARELLETERRYQEQLGLVATYFLGILKAKGTLRPPERQALFGSWELIYGASQELLPYLEGGCWGQGLEGFCRHLELYNQFAANSERSQTTLQEQLKKNKGFRRFVRLQEGRPEFGGLQLQDLLPLPLQRLQQYENLVVALAENTGPNSPDHQQLTRAARLISETAQRVHTIGQKQKNDQHLRRVQALLSGRQAKGLTSGRWFLRQGWLLVVPPHGEPRPRMFFLFTDVLLMAKPRPPLHLLRSGTFACKALYPMAQCHLSRVFGHSGGPCGGLLSLSFPHEKLLLMSTDQEELSRWYHSLTWAISSQKN
FLJ14642/MGC44886/RP11-331F9.7
C9orf100
Wheat Germ (in vitro)
GST
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
84904
C9orf100 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
C9orf100
Human
Recombinant
Solution
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali