Learn More
CA13 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | CA13 |
|---|---|
| Concentrazione | 0.17 mg/mL |
| Applicazioni | Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16836414
|
Proteintech
16696-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16826414
|
Proteintech
16696-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Carbonic anhydrases (CAs) are a family of zinc metalloenzymes. For background information on the CA family, see MIM 114800.[supplied by OMIM, Mar 2008].Specifica
| CA13 | |
| Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Mouse, Human | |
| Q8N1Q1, Q9D6N1 | |
| 377677, 499566, 71934 | |
| CA13 Fusion Protein Ag10086 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| CA13 |
| 0.17 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| CA XIII, CA13, Carbonate dehydratase XIII, Carbonic anhydrase 13, carbonic anhydrase XIII, CAXIII | |
| CA13, Car13 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |