Learn More
asecos™ Cabinet for Chemicals CS-CLASSIC-G with 2 Light Gray Doors
Codice prodotto. 15985056 Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Click to view available options
Configurazione:
2 Shelves, 1 Perforated Insert, 1 Bottom Collecting Sump
3 25 L Pull-out Shelves
3 66 L Pull-out Shelves
3 Shelves, 1 Perforated Insert, 1 33 L Bottom Collecting Sump
3 Shelves, 1 Perforated Insert, 1 Bottom Collecting Sump
4 22 L Pull-out Shelves
4 33 L Pull-out Shelves
6 Pull-out Shelves
Altezza (sistema metrico) esterno:
1105 mm
1950 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
For indoor use only
Codice prodotto. 15985056
Marca: asecos™ 3053104130536
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
For indoor use only
Safe and proper storage of non-flammable chemicals and toxic substances in working areas
  • Robust construction and longevity: robust, high-quality, scratch-resistant outer body with powder-coated textured surface
  • No unauthorised use: doors lockable with cylinder locking (integrated in the turning handle)
  • Easy alignment: adjusting aids to compensate for uneven floor
  • Ventilation: natural ventilation due to ventilation openings at the cabinet bottom, ready for connection to a technical exhaust system
Specifica
Certificazione/Conformità DIN EN 16121/16122 conformity
Configurazione 2 Shelves, 1 Perforated Insert, 1 Bottom Collecting Sump
Profondità (sistema metrico) esterno 520 mm
Depth (Metric) Interior 493 mm
Dimensioni interne (L x P x A) 493 x 751 x 990 mm
Dimensioni (P x L x A) 520 x 810 x 1105 mm
Door Style Fixed Window
Da utilizzare con (applicazione) Safe and proper storage of non-flammable chemicals and toxic substances in working areas
Altezza (sistema metrico) esterno 1105 mm
Altezza (sistema metrico) interno 990 mm
Capacità portata carico Shelves - 60 kg
Modello CS.110.081.WDFW
N. di sportelli 2
N. di ripiani 2
Tipo di ripiano Standard
Rivestimento superficiale Powder-coated textured
Peso (sistema metrico) 74 kg
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 810 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 751 mm
Colore Anthracite Gray, Light Gray
Profondità (sistema imperiale) esterno 20.47 in.
Altezza (sistema imperiale) esterno 43.50 in.
Altezza apertura (sistema metrico) 990 mm
Materiale Steel
Product Type Chemical Cabinet
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 31.89 in.