Learn More
Cabozantinib S-malate, MedChemExpress
Codice prodotto. p-200099216
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
200mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16481026
Marca: Medchem Express HY12044
MedChemExpress Cabozantinib S-malate (XL184 S-malate) is a potent multiple receptor tyrosine kinases inhibitor that inhibits VEGFR2, c-Met, Kit, Axl and Flt3 with IC50s of 0.035, 1.3, 4.6, 7 and 11.3 nM, respectively.
Cabozantinib S-malate (XL184 S-malate) is a potent multiple receptor tyrosine kinases inhibitor that inhibits VEGFR2, c-Met, Kit, Axl and Flt3 with IC50s of 0.035, 1.3, 4.6, 7 and 11.3 nM, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico Cabozantinib S-malate
CAS 1140909-48-3
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C32H30FN3O10
Quantità 200 mg
Sinonimo XL184 S-malateBMS-907351 S-malate
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 23 mg/mL (36.19 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C([C@H](CC(O)=O)O)O.O=C(NC1=CC=C(C=C1)OC2=CC=NC3=CC(OC)=C(C=C23)OC)C4(CC4)C(NC5=CC=C(C=C5)F)=O
Molecular Weight (g/mol) 635.59
Peso formulazione 635.59
Percent Purity 99.29%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.