missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CACNB1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 13039-1-AP-20UL
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
The expression of multiple classes of voltage dependent calcium channels (VDCC′s) allows neurons to tailor calcium signaling to functionally discrete cellular regions. Although N-Type VDCC′s exist before birth which is consistent with a role in migration, most N-Type VDCC′s subunit expression is postnatal and is important in the genesis of synaptic transmission in discrete hippocampal fields.Specifica
| CACNB1 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| CACNB1 | |
| CAB1, CACNB1, CACNLB1, CCHLB1 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 12295, 50688, 782 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Western Blot | |
| 0.27 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| P54283, Q02641, Q8R3Z5 | |
| Cacnb1 | |
| CACNB1 Fusion Protein Ag3693 | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Rat, Human, Mouse | |
| Antibody | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto