missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CACNG6 (extracellular) Polyclonal Antibody

CACNG6 (extracellular) Polyclonal Antibody
Marca: Invitrogen PA5107089
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
CACNG6 (extracellular) Polyclonal Antibody for Western Blot
Specifica
| CACNG6 (extracellular) | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| CACNG6 | |
| 2310033H20Rik; AW050150; CACNG6; calcium channel, voltage-dependent, gamma subunit 6; calcium voltage-gated channel auxiliary subunit gamma 6; neuronal voltage-gated calcium channel gamma-6 subunit; Voltage-dependent calcium channel gamma-6 subunit | |
| Rabbit | |
| Protein A | |
| RUO | |
| 59285 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Liquid |
| Western Blot | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide; pH 7.4 | |
| Q9BXT2 | |
| CACNG6 | |
| Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human CACNG6. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto