Learn More
Cacodylic acid, 98%
Codice prodotto. 11479972
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11479972 2.5 g 2.50g
11489972 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11479972 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12075.88
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 75-60-5 | C2H7AsO2 | 138.00 g/mol
A useful arsenic acid for proteomics research. It a good substitute for phosphate in applications to avoid phosphates. Cacodylic Acid is useful for some DNA applications and is also popular in microscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
A useful arsenic acid for proteomics research. It a good substitute for phosphate in applications to avoid phosphates. Cacodylic Acid is useful for some DNA applications and is also popular in microscopy.
Solubility
Soluble in water (50 mg/ml), water (2000 at 25°C), alcohols, and acetic acid. Insoluble in ether.
Notes
Hygroscopic. Store away from moisture, air and oxidizing agents. Store under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-60-5
Formula molecolare C2H7AsO2
Molecular Weight (g/mol) 138.00
Numero MDL MFCD00002095
InChI Key OGGXGZAMXPVRFZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cacodylic acid, hydroxydimethylarsine oxide, chexmate, silvisar, phytar, arsan, dimethylarsenic acid, erase, arsinic acid, dimethyl, silvisar 510
PubChem CID 2513
ChEBI CHEBI:48765
IUPAC Name dimethylarsinic acid
SMILES C[As](C)(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Cacodylic acid
Punto di fusione 200°C
Numero UN UN1572
Beilstein 1736965
Indice di Merck 14,1604
Informazioni di solubilità Soluble in water (50mg/ml),water (2000 at 25°C),alcohols,and acetic acid. Insoluble in ether.
Peso formulazione 138
Percent Purity 98%
Quantità 2.5 g
Sensibilità Hygroscopic
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dimethylarsinic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Cacodylic acid