Learn More
Cacodylic acid, 98%
Codice prodotto. 10711551 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10711551 10 g Glass bottle 10g
10770785 5 g Glass bottle 5g
15739128 50 g Glass bottle 50g
10701355 250 g Glass bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10711551 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 318150100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-11-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 75-60-5 | C2H7AsO2 | 138.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-60-5
Formula molecolare C2H7AsO2
Molecular Weight (g/mol) 138.00
Numero MDL MFCD00002095
InChI Key OGGXGZAMXPVRFZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cacodylic acid, hydroxydimethylarsine oxide, chexmate, silvisar, phytar, arsan, dimethylarsenic acid, erase, arsinic acid, dimethyl, silvisar 510
PubChem CID 2513
ChEBI CHEBI:48765
IUPAC Name dimethylarsinic acid
SMILES C[As](C)(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Cacodylic acid
Punto di fusione 195°C to 198°C
Colore White
Quantità 10 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Crystalline Powder
Intervallo percentuale saggio 98%
Formula lineare (CH3)2As(O)OH
Indice di Merck 15, 1609
Peso formulazione 138.01
Percent Purity ≥97.5%