Learn More
Cacodylic acid, sodium salt trihydrate, 98%, pure
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
- Cacodylic acid sodium salt trihydrate is one of the major methylated metabolites of ingested arsenical compounds in most animals
- In in vivo experiments using rat model, cacodylic acid sodium salt trihydrate has been shown to promote cancer formation in the kidney, bladder, thyroid gland, and liver
Applications
- Cacodylic acid sodium salt trihydrate is used in research as a buffer during the preparation and fixation of biological samples for transmission in electron microscopy
- It has been used in buffers for formulating and optimizing screens
- In chemical experiments, this compound has been used to introduce arsenic into proteins for single-wavelength anomalous diffraction phasing in crystallography techniques
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Cacodylic acid, sodium salt trihydrate |
| Nota nome | 98% |
| Colore | White |
| Quantità | 500 g |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Forma fisica | Cristalli o polvere di cristalli |
| Intervallo percentuale saggio | 98% |
| Formula lineare | (CH3)2As(O)ONa·3H2O |
| Indice di Merck | 15, 8730 |
| Show More |
Safety and Handling
- Cacodylic acid, sodium salt trihydrate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- H301-Tossico se ingerito.
- H331-Tossico se inalato.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- MIXTURE LIST-Contain: Cacodylic acid, sodium salt trihydrate,Sodium cacodylate