Learn More
Cadence Science™ Aghi di penetrazione non carotanti a taglio obliquo
Click to view available options
Calibro dell'ago:
calibro 18
Misura 18
Misura 19
20 G
Misura 20
Misura 21
22 G
Misura 22
Misura 25
Lunghezza (sistema imperiale) ago:
1 in.
1.5 in.
2 in.
4 in.
6 in.
6 pollici
8 in.
12 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Descrizione
Use in gas chromatography and nuclear magnetic resonance spectroscopy procedures
- Aghi in acciaio inox con setto non carotante a taglio obliquo
- Per una penetrazione non carotante dei setti e chiusure in gomma per composti sensibili all'aria e piroforici
Specifica
Specifica
| Materiale | Nickel-plated Brass (Hub), Stainless Steel (Tube) |
| Calibro dell'ago | 22 G |
| Da utilizzare con (applicazione) | Use in gas chromatography and nuclear magnetic resonance spectroscopy procedures |
| Include | Deflected non-coring septum |
| Lunghezza (sistema imperiale) ago | 1.5 in. |
| Product Type | Penetration Needle |
| Quantità | 12 Needles |
| Stile del punto dell'ago | Deflected End |