Learn More
Cadence Science™ Aghi di penetrazione non carotanti a taglio obliquo
Codice prodotto. 11755845
Click to view available options
Calibro dell'ago:
calibro 18
Misura 18
Misura 19
20 G
Misura 20
Misura 21
22 G
Misura 22
Misura 25
Lunghezza (sistema imperiale) ago:
1 in.
1.5 in.
2 in.
4 in.
6 in.
6 pollici
8 in.
12 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Codice prodotto. 11755845
Marca: Cadence Science™ 4185
Per procedure di gascromatografia e spettroscopia RMN (risonanza magnetica nucleare)
Use in gas chromatography and nuclear magnetic resonance spectroscopy procedures
  • Penetration needles with deflected noncoring septum
  • For noncoring penetration of septa and rubber closures involving air-sensitive and pyrophoric compounds
Specifica
Materiale Nickel-plated Brass (Hub), Stainless Steel (Tube)
Calibro dell'ago Misura 20
Da utilizzare con (applicazione) Per procedure di gascromatografia e spettroscopia RMN (risonanza magnetica nucleare)
Include Punta non carotante a taglio obliquo
Lunghezza (sistema imperiale) ago 4 in.
Product Type Ago di penetrazione
Quantità 12 Needles
Lunghezza (sistema metrico) ago 10.2 cm
Stile del punto dell'ago Estremità a taglio obliquo
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis