Learn More
Cadence Science™ Aghi di penetrazione non carotanti a taglio obliquo
Codice prodotto. p-184152
Click to view available options
Calibro dell'ago:
calibro 18
Misura 18
Misura 19
20 G
Misura 20
Misura 21
22 G
Misura 22
Misura 25
Lunghezza (sistema imperiale) ago:
1 in.
1.5 in.
2 in.
4 in.
6 in.
6 pollici
8 in.
12 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Codice prodotto. 11755865
Marca: Cadence Science™ 4191
Per procedure di gascromatografia e spettroscopia RMN (risonanza magnetica nucleare)
Use in gas chromatography and nuclear magnetic resonance spectroscopy procedures
  • Penetration needles with deflected noncoring septum
  • For noncoring penetration of septa and rubber closures involving air-sensitive and pyrophoric compounds
Specifica
Materiale Nickel-plated Brass (Hub), Stainless Steel (Tube)
Calibro dell'ago Misura 19
Da utilizzare con (applicazione) Per procedure di gascromatografia e spettroscopia RMN (risonanza magnetica nucleare)
Include Punta non carotante a taglio obliquo
Lunghezza (sistema imperiale) ago 6 in.
Product Type Ago di penetrazione
Quantità 12 Needles
Lunghezza (sistema metrico) ago 15.2 cm
Stile del punto dell'ago Estremità a taglio obliquo