Learn More
Cadence Science™ Disposable Plastic (PTFE) Animal Feeding Needles
Codice prodotto. p-4640234
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) sfera:
0.074 in.
0.078 in.
Misuratore:
18G
20G
Lunghezza (sistema imperiale):
1.2 in.
1.5 in.
2 in.
3 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 17614825
Marca: Cadence Science™ 9924
For critical applications requiring sterile, flexible, single-use feeding needles
  • Nontoxic, nonpyrogenic
  • PTFE tubing is flexible and softer than other types of tubing
  • Low friction protects delicate organs
  • Translucent for easy confirmation of reagent delivery
  • Plastic luer hubs; soft silicone tips
  • Sterile, packaged in pouches
  • Five needles per pouch, 20 pouches per box
Specifica
Product Type Soft, Flexible Animal Feeding Needle
Materiale PTFE
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) For critical applications requiring sterile, flexible, single use feeding needles
Misuratore 18G
Sterilità Sterile
Lunghezza (sistema imperiale) 3 in.
Lunghezza (sistema metrico) 0.75 cm
Diametro (sistema imperiale) sfera 0.078 in.
Diametro della sfera (sistema metrico) 0.02 cm