Learn More
Cadence Science™ Aghi per pipettaggio da laboratorio
Codice prodotto. 11796824
Click to view available options
Calibro dell'ago:
14 G
Misura 14
16 G
Misura 16
18 G
Misura 18
Misura 20
Misura 22
Misura 24
Lunghezza (sistema imperiale) ago:
1 in.
1.5 in.
2 in.
4 in.
6 in.
6 pollici
Materiale:
Nickel-plated (Hub), Stainless Steel
Stainless Steel, Stainless Steel (Hub)
Tipo di collegamento:
Attacco Luer femmina
Female Luer
Luer
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Codice prodotto. 11796824
Marca: Cadence Science™ 9870
Gli aghi a cono standard sono dotati di cannule in acciaio inox di tipo 304 per dosatori volumetrici, diluitori e pipettatori sia manuali che automatici
316 Stainless Steel Hub with 316 Stainless Steel Tubing
  • Gli aghi da 14-825-16A a -16N e da 14-818-106A a -106C presentano tutti dei coni standard con rivestimento in nichel e cannule in acciaio inox 304
  • Gli aghi da 01-290-29 a 35 presentano coni Luer femmina filettati in acciaio inox 316 Micro-Mate™ e cannule in acciaio inox 316
  • Tutti dispongono di punte smussate a 90°
Specifica
Materiale Stainless Steel, Stainless Steel (Hub)
Calibro dell'ago Misura 14
Lunghezza (sistema imperiale) ago 4 in.
Product Type Ago per pipettaggio
Quantità 12 Needles
Lunghezza (sistema metrico) ago 101.6 mm
Stile del punto dell'ago Punta smussata a 90°
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per dosatori volumetrici manuali e automatici, diluitori, pipettatori e procedure di laboratorio
Tipo di collegamento Attacco Luer femmina