Learn More
Cadence Science™ Non-Coring Septum Penetration Needles
Click to view available options
Calibro dell'ago:
18 G
20 G
Lunghezza (sistema imperiale) ago:
1 in.
6 in.
8 in.
12 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Descrizione
Needles allow for easier penetration and minimize coring and tracking
- Micro-mate 316 stainless-steel hub
- 316 stainless-steel tubing
Specifica
Specifica
| Materiale | Stainless Steel (Hub) |
| Calibro dell'ago | 20 G |
| Da utilizzare con (applicazione) | For easier penetration and minimize coring and tracking |
| Lunghezza (sistema imperiale) ago | 1 in. |
| Product Type | Penetration Needle |
| Quantità | 12 Needles |
| Lunghezza (sistema metrico) ago | 25 mm |
| Stile del punto dell'ago | Deflected End |