Learn More
Cadence Science™ Reusable Small Animal Feeding Needles: Curved
Codice prodotto. 16471281
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) sfera:
0.088 in.
0.157 in.
Misuratore:
14G
18G
20G
Lunghezza (sistema imperiale):
1.5 in.
2 in.
3 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Codice prodotto. 16471281
Marca: Cadence Science™ 7910
Precision-assembled stainless-steel feeding needles ideal for feeding and dosing
Precision-assembled stainless-steel feeding needles ideal for feeding and dosing
  • For the intubation of laboratory animals
  • Straight, curved tubing styles
  • Many standard sizes available, from small to large
  • Curved
  • Autoclavable
Small Animal Needles
  • For animals 0.7 oz. to 1 lb., 5 oz. (20 to 600g)
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Product Type Curved Animal Feeding Needle
Materiale Stainless Steel
Monouso Reusable
Da utilizzare con (applicazione) Small animal, ideal for feeding and dosing
Misuratore 20G
Lunghezza (sistema imperiale) 1.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 3.8 cm
Diametro (sistema imperiale) sfera 0.088 in.
Diametro della sfera (sistema metrico) 0.23 cm