missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cadherin-16 Antibody (03), DyLight 650, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-06524C
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Cadherin-16 Monoclonal antibody specifically detects Cadherin-16 in Human samples. It is validated for ELISA, ELISA
Specifica
| Cadherin-16 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 650 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 1014 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| ELISA | |
| 03 | |
| ELISA, Sandwich ELISA | |
| cadherin 16, KSP-cadherin, cadherin-16, Kidney-specific cadherin, KSP-cadherin | |
| This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human Cadherin-16 (NP_004053.1; Met1-Ala786). | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto