Learn More
Cadmium acetate dihydrate, 98%, pure
Codice prodotto. 15249716 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
Codice prodotto. 15249716
Marca: Thermo Scientific Acros 212312500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 5743-04-4 | C4H6CdO4·2H2O | 266.52 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5743-04-4
Formula molecolare C4H6CdO4·2H2O
Molecular Weight (g/mol) 266.52
InChI Key AUIZLSZEDUYGDE-UHFFFAOYSA-L
Specifica
Materiale o nome chimico Cadmium acetate dihydrate
Quantità 250 g
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (Complexometry)
Formula lineare (CH3CO2)2Cd·2H2O
Indice di Merck 10,1584
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Peso formulazione 266.52
Percent Purity 98%
Grado Pure
Perdita all'essiccatura 12.5% to 14.5%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cadmium acetate dihydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.