Learn More
Cadmium acetate dihydrate, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. 11361938
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 11361938
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011865.36
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 5743-04-4 | C4H10CdO6 | 266.53 g/mol
It is used in dyestuff intermediates, ceramics and producing iridescent effects on porcelains and pottery. It acts as a reagent for determination of S, Se, and Te. It is also used in cadmium electroplating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5743-04-4
Formula molecolare C4H10CdO6
Molecular Weight (g/mol) 266.53
Numero MDL MFCD00012449
InChI Key AUIZLSZEDUYGDE-UHFFFAOYSA-L
Specifica
Materiale o nome chimico Cadmium acetate dihydrate
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 99.999% (Metals basis)
Informazioni di solubilità Soluble in water,ethanol and methanol.
Peso formulazione 266.54 (230.50 Anhydrous)
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Densità 2.01