Learn More
Cadmium Acetate Dihydrate, purum p.a., ≥98.0% (KT), Honeywell™
Codice prodotto. 15651880 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
10g
500g
Codice prodotto. 15651880
Marca: Honeywell Research Chemicals 20901500G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Purum p.a.,≥98.0%
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5743-04-4
Formula molecolare C4H10CdO6
Molecular Weight (g/mol) 266.53
Numero MDL MFCD00150020
InChI Key AUIZLSZEDUYGDE-UHFFFAOYSA-L
Specifica
Materiale o nome chimico Cadmium Acetate Dihydrate
Punto di fusione 256°C
Forma fisica Solid
Quantità 500 g
Formula lineare Cd(CH3COO)2 · 2H2O
Numero UN UN3077
Beilstein 3730567
Peso formulazione 266.53g/mol
Percent Purity ≥98.0% (KT)
Grado purum p.a.
Imballaggio Flacone in polietilene
Densità 2.01g/cu.cm
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cadmium acetate dihydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Cadmium acetate-2- hydrate