Learn More
Cadmium bromide, 98%, pure, anhydrous
Codice prodotto. p-7077442 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 15289886
Marca: Thermo Scientific Acros 453860250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7789-42-6 | Br2Cd | 272.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7789-42-6
Formula molecolare Br2Cd
Molecular Weight (g/mol) 272.22
Sinonimo cadmium 2+ dibromide, cadmium 2+ ion dibromide, cadmium bromide, anhydrous 25g, cadmium bromide, anhydrous,
Specifica
Punti di ebollizione 963.0°C
Materiale o nome chimico Cadmium bromide
Punto di fusione 566.0°C
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 97.5% min
Indice di Merck 15,162
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohols, moderatly soluble in acetone, slightly soluble in ether
Peso formulazione 272.22
Percent Purity 98%
Grado Pure
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cadmium bromide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.